Drukuj
Roztwory wielopierwiastkowe do ICP według USP232 6 pierwiastków dawki pozajelitowej w 15% kwasie solnym
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
85038.180EA 2090 PLN
85038.180
Roztwory wielopierwiastkowe do ICP według USP232 6 pierwiastków dawki pozajelitowej w 15% kwasie solnym
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
Six elements: 100 mg/L each of Ir; Pt; Os; Rh; Pd; Ru in HCl 15%.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022