Drukuj
Szpatułki, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Dostawca: BURKLE
5379-1009 5379-0009
231-0538EA 122 PLN
231-0538 231-0531
Szpatułki, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Szpatułki
Bio PE, białe. Jednorazowe szpatułki wykonane w całości z PE pochodzącego z recyklingu tzw "Zielone PE". Idealne do pobierania próbek proszku, granulatów i past.
  • Zielony PE" jest w 100% do recyklingu, wykonane bez surowców kopalnych
  • Długa, ergonomiczna i solidna rączka
  • Mocne ostrza ułatwia przebicie toreb plastikowych i papierowych
  • Dostępne niejałowe (LaboPlast® Bio) lub sterylizowane promieniowaniem gamma (SteroPlast® Bio)
  • Produkowane w warunkach czystych