Drukuj
Łyżeczki, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Dostawca: BURKLE
5379-0011 5379-1011 5379-1012 5379-0012
231-0532EA 279 PLN
231-0532 231-0539 231-0540 231-0533
Łyżeczki, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Łyżeczki
Bio PE, białe. Jednorazowe łyżeczki wykonane w całości z PE pochodzącego z recyklingu tzw 'Zielone PE'.
  • 'Zielony PE' jest w 100% do recyklingu, wykonane bez surowców kopalnych
  • Dostępne niejałowe (LaboPlast® Bio) lub sterylizowane promieniowaniem gamma (SteroPlast® Bio)
  • Pojemność 2,5 ml lub 10ml
  • Produkowane w warunkach czystych
  • Pakowane indywidualne
Idealne do pobierania próbek proszku, granulatów i past.