Drukuj
Łyżeczki, SteriPlast
Dostawca: BURKLE
5378-1011 5378-1012
231-0525EA 253 PLN
231-0525 231-0526
Łyżeczki, SteriPlast
Łyżeczki
PS, biały. Jednorazowe łyżki są idealne do pobierania próbek proszków, granulatów i past.
  • Dostępne o pojemności 2,5 ml i 10 ml
  • Produkcja, montaż i pakowanie wg. pomieszczeń czystych ISO klasy 7
  • Nadają się do pobierania próbek żywności
  • Indywidualnie pakowane i sterylizowane promieniami gamma