Drukuj
Łyżeczki, LaboPlast
Dostawca: BURKLE
5378-0011 5378-0012
231-0513EA 238 PLN
231-0513 231-0514
Łyżeczki, LaboPlast
Łyżeczki
PS, biały. Jednorazowe łyżki są idealne do pobierania próbek proszków, granulatów i past.
  • Dostępne o pojemności 2,5 ml i 10 ml
  • Produkcja, montaż i pakowanie wg. pomieszczeń czystych ISO klasy 7
  • Nadają się do pobierania próbek żywności
  • Indywidualnie pakowane