Drukuj
Szufelki, SteriPlast®
Dostawca: BURKLE
5378-1007 5378-1001 5378-1002 5378-1003 5378-1004 5378-1005 5378-1006 5378-1008 5378-1013 5378-1014 5378-1015 5378-1016 5378-1019 5378-1020
231-0521EA 125 PLN
231-0521 231-0515 231-0516 231-0517 231-0518 231-0519 231-0520 231-0522 BURK5378-1013 BURK5378-1014 BURK5378-1015 BURK5378-1016 BURK5378-1019 331-0364
Szufelki, SteriPlast®
Szufelki do próbek
PS, biały. Szufelki są idealne do pobierania próbek proszku, granulek i past. Dostępne są również z przezroczystą pokrywą, aby zapewnić sterylność pobieranej próbki.
  • Indywidualnie pakowane, sterylizowane promieniami gamma
  • Produkcja, montaż i pakowanie wg. pomieszczeń czystych ISO klasy 7
  • Nadają się do pobierania próbek żywności
Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu i lekko pochylonej krawędzi mogą być układane poziomo i próbka nie ścieknie z szufelki.