Drukuj
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Dostawca: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 15.9 PLN
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Maski oddechowe Maski jednorazowe Maski filtrujące cząstki
Maski oddechowe posiadają bezszwową opaskę dla komfortu, bezpiecznego dopasowania i miękkie krawędzie dla jeszcze większego komfortu. Maski spełniają wymogi testu pyłu dolomitowego. Konstrukcja zapewnia dopasowanie z okularami uvex.
  • Innowacyjna konstrukcja obszaru nosowego i miękkie kontury uszczelniające do każdego kształtu twarzy
  • Zawór wydechowy dla łatwej wymiany przepływu powietrza, co zmniejsza gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz maski
  • Regulowany zacisk na nos zapewnia doskonałe indywidualne dopasowanie
  • Górne uszczelnienie twarzy zapewnia zarówno bezpieczne pozycjonowanie i komfort
  • Filtr węglowy, nadaje się do zastosowań spawalniczych
  • Miękka piankowa uszczelka wargowa zmniejsza ryzyko wycieku i zapewnia dopasowanie (modele FFP3)
Kolor: Biały