Drukuj
Mieszadła magnetyczne, PTFE Turbo
Dostawca: COWIE
004.2350.RE 004.2450.RE
COWI004.2350.REEA 337 PLN
COWI004.2350.RE COWI004.2450.RE
Mieszadła magnetyczne, PTFE Turbo
Mieszadła Stirring Tools
These retrivers are used for the removal of giant stirrer bars from vessels of all kinds.