Drukuj
Akcesoria do łażni z chłodzeniem i pomp cyrkulacyjnych, Optima™
Dostawca: GRANT INSTRUMENTS
VTP2-FLST12 VTP2-FLST26 VTP2-FLST5 VTP2-LT
GRANVTP2-FLST12EA 3570 PLN
GRANVTP2-FLST12 GRANVTP2-FLST26 GRANVTP2-FLST5 462-0590
Akcesoria do łażni z chłodzeniem i pomp cyrkulacyjnych, Optima™
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, otwarte
High pressure pumps for use where applications require a higher pressure than the internal pump to maintain flow.
  • Low noise and compact design
Max. flow rate / max. pressure:
VTP1: 9 L/min, 1 bar
VTP2: 12 L/min, 1,66 bar
Pipe bore (inlet/outlet) 12,7 mm
Dodatkowe informacje: Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank
Uwaga: Using these optional pumps will reduce working area and transfer additional heat to the bath, so the minimum temperature achievable (with or without) accessory cooling will be increased.