Drukuj
Fryty do filtrów ssących
Dostawca: Bohlender
F766-08 F766-48
BOHLF766-08EA 369 PLN
BOHLF766-08 BOHLF766-48
Fryty do filtrów ssących
Filtry Złączki do prekolumn
These frits are made from PTFE.
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Chemically resistant
  • Conform to FDA