Drukuj
Mikrowirówka, mySPIN™
Dostawca: Thermo Scientific
75004061 75004081
521-2155EA 2430 PLN
521-2155 521-2156
Mikrowirówka, mySPIN™
Wirówki Mikrowirówki
The mySPIN™ centrifuges are available as a six-place version with fixed speed and as a 12-place version with variable speed setting. Both models feature an ergonomic design and a compact footprint.
  • Cicha praca, niski poziom wibracji
  • Beznarzędziowa, szybka wymiana rotora
  • MySPIN™ 6 z pokrywą dopasowaną do kształtu dłoni, zarówno dla lewo-, jak i praworęcznych; urządzenie włączy się tylko wtedy, gdy pokrywa jest zamknięta
  • MySPIN™ 12 z wyłącznikiem bezpieczeństwa wykrywającym brak równowagi/przechył, podświetlanym wyświetlaczem (można ustawić na rpm lub RCF) i blokadą bezpieczeństwa
Podstawowym zastosowaniem mikrowirówki jest oczyszczanie DNA, RNA, białek oraz protein.
Certyfikaty: CSA, UL.
Informacje do zamówienia: MySPIN™ 6 jest dostarczana w zestawie z rotorem na próbki 6×1,5/2,0 ml oraz rotorem na próbki 16×0,2 ml (pojedyncze lub na paski 2×8), adapterami na probówki 0,2 ml (6 szt.), adapterami na probówki 0,5 ml (6 szt.), pudełkiem do przechowywania rotorów i adapterów, stojakiem na probówki i uniwersalnym zasilaczem (110-240 V 50/60 Hz) z 4 wymiennymi przejściówkami. MySPIN™ 12 jest dostarczana w zestawie z rotorem na próbki 12×1,5/2,0 ml oraz rotorem na próbki 32×0,2 ml (pojedyncze lub na paski 4x8), adapterami na probówki 0,2 ml (12 szt.), adapterami na probówki 0,5 ml (12 szt.) i uniwersalnym zasilaczem (110-240 V 50/60 Hz) z 4 wymiennymi przejściówkami