Drukuj
Sprzęt chłodzący dla zbiorników z odczynnikami
Dostawca: DIVERSIFIED BIOTECH
RESE-C025 RESE-C050 RESE-C100
DIVERESE-C025EA 493 PLN
DIVERESE-C025 DIVERESE-C050 DIVERESE-C100
Sprzęt chłodzący dla zbiorników z odczynnikami
Pudełka Pojemniki i worki do chłodzenia/zamrażania
These benchtop coolers are placed under the reservoirs and keep reagents at ~5 °C for approximately 3 hours.
  • No need for a cumbersome ice bath, the frozen non toxic gel is contained in a sealed molded cavity
  • Extends safe working time for temperature sensitive reagents