Drukuj
Ramy do suszenia żeli Frames™
Dostawca: DIVERSIFIED BIOTECH
AB-110760 AB-110762
DIVEAB-110760EA 1460 PLN
DIVEAB-110760 DIVEAB-110762
Ramy do suszenia żeli Frames™
Suszarki do żeli Suszarki do żeli, suszenie powietrzem
Gel drying frames allow researchers for easy handling and crack free dry gels without the use of heat/vacuum dryers.
Dodatkowe informacje: The complete kit includes 2 open frames, 2 solid back plates, 12 side clips and 50 sheets of pre-cut cellophane.