, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Nitrogen_filled
84866.290EA
660
PLN
84866.290
84866.320
, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Acetonitryl z 0,1% Kwas mrówkowy
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer WE (dawny EINECS):
200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3 II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (235 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |