Drukuj
VWR® Traceable®, światłomierz, podwójny wyświetlacz
Dostawca: VWR
VWR® VWR® Traceable®
662-0940EA 1800 PLN
662-0940 VWRU21800-014
VWR® Traceable®, światłomierz, podwójny wyświetlacz
Światłomierze
Podwójny wyświetlacz wyświetla luksy, stopoświece lub procentową różnicę w stosunku do punktu odniesienia oraz wybrane źródło światła (światło dzienne, wolframowe, fluorescencyjne lub rtęciowe). Luksomierz Traceable® można podłączyć do komputera lub rejestratora danych w celu monitorowania i przechowywania wyników. Miernik dostarczany jest z certyfikatem Traceable® z indywidualnym numerem seryjnym wydanym przez laboratorium kalibracyjne ISO 17025 akredytowane przez A2LA. Wskazuje na identyfikowalność ze standardami NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Two displays show lux or foot-candles
  • Computer output
  • Data hold button 'freezes' the display
Odczyty w luksach i stopoświecach: Miernik z podwójnym wyświetlaczem mierzy luksy w trzech zakresach: Od 0 do 1999 (rozdzielczość 1 luksa), od 2000 do 19990 (rozdzielczość 10 luksów) i od 20000 do 50000 (rozdzielczość 100 luksów). Odczyty w stopoświecach: 0 do 199,9 (rozdzielczość 0,1 Fc), 200 do 1999 (rozdzielczość 1 Fc), 2000 do 5000 (rozdzielczość 10 Fc). Urządzenie posiada zerowe ustawienia odniesienia dla wszystkich źródeł światła.
Monitorowanie i przechowywanie wyników: Funkcja „HOLD” do zamrożenia wartości pomiarowych Precyzyjna fotodioda i filtr korekcji kolorów zapewniają pomiary z korektą cosinusa i koloru.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z okrągłą fotokomórką, certyfikatem Traceable®, baterią alkaliczną 9 V i wyjściem komputerowym.