Drukuj
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 93-300
Dostawca: Ansell
93-300/6.5-7_U 93-300/9.5-10U 93-300/8.5-9_U 93-300/7.5-8_U
112-6295EA 0 PLN
112-6295 112-6298 112-6297 112-6296
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 93-300
Rękawice
Te rękawice zapewniają bardzo wysoką ochronę przed szeroką gamą chemikaliów.
  • Nie sterylne, pozbawione pudru, teksturowane koniuszki palców
  • Oferują trzy razy większą odporność na przebicie niż standardowe rękawice lateksowe
  • Zapewniają osobie noszącej wysoki poziom komfortu i zwiększoną ochronę przedramienia (dłuższy mankiet)
  • Wolne od naturalnych lateksowych protein kauczukowych: Odpowiednie dla osób wrażliwych na lateks (typ I)
  • Zroszony mankiet ułatwia zakładanie
Idealne do stosowania w procesach filtracji, operacjach iniekcji szczepionek, pomiarach analitycznych i granulowaniu oraz produkcji tabletek.
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5. Food contact approved.
Sposób pakowania: 50 rękawiczek zapakowanych w próżniowo zapieczętowane w niezadrukowaną torebkę, dwie torby po 50 rękawic na opakowanie zbiorcze. Wszystkie opakowania i etykiety są zadrukowane tuszem odpornym na IPA. Rękawice są podwójnie pakowane dla lepszej kontroli zanieczyszczeń. Pakowane w klasie 5 cleanroom.