Drukuj
Nakrętki do vialek z medium patologicznym
Dostawca: DWK Life Sciences
400211M 400206B 300205 300200
LSUK400211MEA 1520 PLN
LSUK400211M LSUK400206B LSUK300205 LSUK300200
Nakrętki do vialek z medium patologicznym
Nakrętki Nakrętki do vialek chromatograficznych
Self-sealing PP caps provide leak proof seal, aluminium caps fitted with non-inhibitory rubber liners are suitable for storage of cultures and allow cell growth.