Drukuj
Statywy do vialek
Dostawca: Merck
23205-U 23207 23201 23202 23206
SIAL23205-UEA 852 PLN
SIAL23205-U SIAL23207 SIAL23201 SIAL23202 SIAL23206
Statywy do vialek
Statywy do probówek Statywy na vialki chromatograficzne
PP, red.
  • Can be stacked when empty or full
  • Autoclavable 120 °C
  • Very good chemical resistance
Economical and convenient storage for samples in screw cap and crimp seal vials.