Drukuj
Rękawice przemysłowe, AlphaTec® 23-202
Dostawca: Ansell
23-202/10 23-202/8 23-202/9
ANSE23-202/10EA 461 PLN
ANSE23-202/10 ANSE23-202/8 ANSE23-202/9
Rękawice przemysłowe, AlphaTec® 23-202
Rękawice
Te rękawice powleczone PCV z wewnętrzną bezszwową podszewką z polaru akrylowego zapewniają ochronę chemiczną i płynną oraz dobrą zręczność w niskich temperaturach.
  • Szorstkie wykończenie piaskowe na rękawicy i gładkie wykończenie mankietu rękawicy
  • Zaprojektowane do ochrony w temperaturach do −30 °C
  • Natychmiastowe uczucie ciepła podczas noszenia rękawicy
  • Dobra przyczepność w obsłudze zarówno śliskich jak i mokrych materiałów
  • Miękka integralna powłoka PCV zapewnia odporność chemiczną
Idealny do zastosowań na zewnątrz, w tym do manipulacji chemicznej.
Gauge: 13
Colour: Blue
EN 388 (4121), EN 374, EN 421, EN 511 (021); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121B), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 511 (021); Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością