Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 23-201
Dostawca: Ansell
23-201/10 23-201/7 23-201/8 23-201/9
112-4245EA 839 PLN
112-4245 112-4244 112-4243 112-4242
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 23-201
Rękawice
Te bawełniane wkładki z miękką powłoką PCV i zgrzewanym rękawem zachowują swą zręczność i giętkość w niskich temperaturach. Zapewniają ochronę chemiczną, mechaniczną i płynną.
  • Dipped rough finish makes handling wet and slippery materials easier and safer
  • Heat-sealed sleeve offers liquid resistance and dust protection only
Idealny do użytku w sprzątaniu, obsłudze chemicznej, czyszczeniu, a także do przetwórstwa ryb, owoców i warzyw.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.