Drukuj
1-Propanol ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
9086-01EA 373 PLN
9086-01 9086-33
1-Propanol ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1-Propanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 97 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9
Jednostka: 1274
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CH₃CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0100 %