Drukuj
kwas L (+) winowy ≥99.0% (by acidimetry), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0386-01EA 844 PLN
0386-01 0386-05 0386-07
kwas L (+) winowy ≥99.0% (by acidimetry), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
kwas L (+) winowy
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Formuła: C₄H₆O₆
Temp. Wrzenia: 399 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 168…170 °C
Gęstość: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064207
Numer CAS: 87-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Klasyfikacja Merck : 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (HOCO(CHOH)₂COOH) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.020 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C₂O₄) Passes Test
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs