Drukuj
Tetrachloroetylen ≥99.0% (by GC) stabilised, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Stabilizacja: Stabiliser 3-5 ppm
9465-01EA 479 PLN
9465-01 9465-03
Tetrachloroetylen ≥99.0% (by GC) stabilised, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Tetrachloroetylen
Formuła: C₂Cl₄
Temp. Wrzenia: 121,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000834
Numer CAS: 127-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-825-9
Jednostka: 1897
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Acidity (as HCl) ≤0.002 %
Alkalinity (as NaOH) ≤0.002 %
Free Chlorine (as Cl₂) Passes Test
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.005 %
Contains 3 - 5 ppm of stabilizer.