Wodorotlenek sodu 1 N in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent volumetric solution, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
Filtered through a 0.2 µm filter.
5635-02EA
314
PLN
5635-02
5635-03
Wodorotlenek sodu 1 N in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent volumetric solution, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Standardisation at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Gęstość: 1.04 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 0.995 - 1.005 |
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. | ≤5 ppm |
Appearance (Clear, colorless liquid) | Passes Test |
Normality (eq/L) | 0.995 - 1.005 |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material. | |
Filtered through a 0.2 micron filter. |