Drukuj
żel krzemionkowy, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh for column chromatography, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3414-01EA 1980 PLN
3414-05 3414-01
żel krzemionkowy, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh for column chromatography, J.T.Baker®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1710 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Toluene Absorption Passes Test
Loss on Ignition ≤ 10.0 %
Alcohol-Ether Soluble Substances ≤ 0.10 %
Bulk Density (g/cc), For Information Only
Mesh - On U.S. No. 60 Sieve ≤ 15 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤ 15 %