Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3953-09EA 0 PLN
3953-09 3953-05 3953-01
tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48 °C
Gęstość: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm