Drukuj
heksacyjanożelazian(III) potasu ≥99.0% (by iodometry), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
3104-01EA 1380 PLN
3104-01 3104-05 3104-07
heksacyjanożelazian(III) potasu ≥99.0% (by iodometry), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
heksacyjanożelazian(III) potasu
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Formuła: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011392
Numer CAS: 13746-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-323-3
Klasyfikacja Merck : 13,07712
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Appearance Passes Test
Assay (K₃Fe(CN)₆) (by iodometry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Ferro Compounds (as [Fe(CN)₆]⁴⁻) ≤0.05 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs