Drukuj
jodan (VII) sodu 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium metaperiodate
Management of Change (MOC) category = N
3756-01EA 6180 PLN
3756-01 3756-04
jodan (VII) sodu 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
jodan (VII) sodu
  • Lot analysis on label
Formuła: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 175
Gęstość: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003534
Numer CAS: 7790-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-197-6
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,08714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.8 - 100.3%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.02%
Assay (NaIO₄) (by iodometry) 99.8 - 100.3 %
Other Halogens (as Cl) ≤0.02 %
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs