Drukuj
Pojedyncze kasety do wafli, do wafli o rozmiarze 5" (125 mm), seria H 22
Dostawca: ENTEGRIS
H22-501-62C02 H22-502-0615
216-2353EA 0 PLN
216-2353 216-2354
Pojedyncze kasety do wafli, do wafli o rozmiarze 5" (125 mm), seria H 22
Urządzenia do wafli Kasety pojedyncze do wafli
Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
  • Spring retains wafer and minimises particle generation
  • Stackable for efficient use of storage space
  • Loose or lock stacking, either tray on tray or cover on tray
  • Convenient screw on covers
  • Large area on cover provides space for labelling