Drukuj
Bezpieczne pojemniki z kurkiem dozuj?cym
Dostawca: asecos
16780 16781
MSGA16780EA 2460 PLN
MSGA16780 MSGA16781
Bezpieczne pojemniki z kurkiem dozuj?cym
Pojemniki bezpieczeństwa
Canister, made of stainless steel, with tap and separate ventilation.
  • Manual pressure
  • Vacuum balancing
  • Self-closing tap