Drukuj
Wózki sprzątające, Clino®, CR6 FP series, z płaską wyciskarką
Dostawca: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3550200 3550300BLUE 3550100 3550300
141-1043EA 8860 PLN
141-1043 PPSA3550300BLUE 141-1042 PPSA3550300
Wózki sprzątające, Clino®, CR6 FP series, z płaską wyciskarką
Wózki
Process reliability and efficiency in technical cleanrooms with double rolling bucket system with minimal space requirements. Made of stainless steel flat wringer with defined pressure point for uniform residual moisture and are suitable for cleanrooms.
  • With flat wringer Clino Edelstahl
  • ISO-conformity
  • Highly efficient cleaning
  • Assured contamination prevention
  • Ergonomic
Weight: 19.49 kg
Rest: 80 x 54 x 102 cm
Working: 80 x 54 x 102 cm
Sposób pakowania: Packing unit: 1
Carton size: 106 x 61 x 78 cm
Carton weight: 19.49 kg