Drukuj
Rękawice diagnostyczne, lateksowe, Unigloves® Safetec
Dostawca: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
1302 1303 1304 1305
112-1779EA 175 PLN
112-1779 112-1780 112-1781 112-1782
Rękawice diagnostyczne, lateksowe, Unigloves® Safetec
Rękawice
Te oburęczne rękawice są odpowiednie do przenoszenia żywności.
  • Nie sterylne, bezpudrowe
  • Zroszony mankiet
  • Mikroporowata dłoń
Length: 240 mm
Thickness: 0,11 - 0,15 mm (cuff); 0,15 - 0,18 mm (palm); 0,18 - 0,22 mm (finger)
Colour: White
EN 455, AQL 1,5
Certyfikaty: EN 455, AQL 1,5