Drukuj
Zaciski do 4" tac mikroprocesowych, seria H 44
Dostawca: ENTEGRIS
H44-04-0615 H44-041-61C02 H44-04B-61C02 H44-041-0615
216-1664EA 0 PLN
216-1664 216-1666 216-1671 216-1665
Zaciski do 4" tac mikroprocesowych, seria H 44
Zaciski Zaciski uniwersalne
Interlocking tabs press on the center of the tray for secure contact between the tray and cover.
Uwaga: Articles may not be available in all countries. Please contact your local Avantor office.