Drukuj
Florisil® 100 - 200 mesh, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: FlorisilSól magnezowa kwasu krzemowego, aktywny
M369-07EA 1240 PLN
M369-07 M369-08
Florisil® 100 - 200 mesh, J.T.Baker®
Sól magnezowa kwasu krzemowego
Selective adsorbent for gas chromatography. Contains activated magnesium silicate.
Formuła: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Gęstość: 2,51 Kg/L
Numer MDL: MFCD00078249
Numer CAS: 1343-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-681-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use