Drukuj
Cylindry miarowe, niskie, PP, z lejkiem, Corning®
Dostawca: Corning
3022P-50 3022P-10 3022P-100 3022P-1L 3022P-250 3022P-2L 3022P-500 3022P-25
CORN3022P-50EA 1120 PLN
CORN3022P-50 CORN3022P-10 CORN3022P-100 CORN3022P-1L CORN3022P-250 CORN3022P-2L CORN3022P-500 CORN3022P-25
Cylindry miarowe, niskie, PP, z lejkiem, Corning®
Cylindry Cylindry miarowe
PP, mleczno przezroczyste, z podziałką.
  • Wypukła podziałka w głównych punktach skali
  • Sześciokątna stopka, kalibrowane na wlew (TC)
  • Temperatury do 60 °C nie wpływają na dokładność
Graduated cylinders Class B calibrated 'To Contain' (TC) according to DIN 12681/ISO 6706.
It is important to recognise the difference in specifications regarding DIN and ASTM standards. For reference, ASTM Class A and B specifications are more precise than DIN Class A and B specifications, respectively.
Certyfikaty: Błędy wskazań zgodne z ISO 6706