Drukuj
heksan (mieszanina izomerów) 98,5 GC, sum of enantiomers, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexanes, Isohexane
9309-07EA 3450 PLN
9309-07 9309-22 9309-R
heksan (mieszanina izomerów) 98,5 GC, sum of enantiomers, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
heksan (mieszanina izomerów)
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…70 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.663 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179311
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.5 %
ACS - Assay (Sum of 5 isomers, total hexanes plus methylcyclopentane) (by GC) ≥ 98.5 %
ACS - Color (APHA) ≤ 10
ACS - Residue after Evaporation ≤ 0.001 %
ACS - Water-Soluble Titrable Acid, meq/g ≤ 0.0003
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤ 0.005 %
ACS - Thiophene Passes Test
Product Information (not specifications): 68.7 °C
Boiling Point (typical)................. 68.7 °C. 0.663
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 0.663
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable