Drukuj
Szalki Petriego, szkło sodowo-wapniowe, Corning®
Dostawca: Corning
70165-100 70165-101 70165-102
CORN70165-100EA 726 PLN
CORN70165-100 CORN70165-101 CORN70165-102
Szalki Petriego, szkło sodowo-wapniowe, Corning®
Szalki do hodowli Szalki Petriego
Szkło sodowo-wapniowe. Te płaskie, przeźroczyste szalki Petriego wytrzymują powtarzaną sterylizację na mokro i na sucho.
Edges are beaded to provide greater mechanical strength. The bead also provides a means to equally space the side walls of the bottom and cover, reducing capillary action of any condensed moisture within. Dish bottoms feature a triangular enamel reference point for serial dilutions. Cover does not provide airtight seal. Chemical and thermal-resistant.
Uwaga: Szalki nie są zaprojektowane do nagłego szoku termicznego.