Drukuj
VWR®, Zestaw odważników kalibracyjnych, Klasa M1
Dostawca: VWR
VWR®
611-1854EA 195 PLN
611-1854
VWR®, Zestaw odważników kalibracyjnych, Klasa M1
Odważniki Odważniki kalibracyjne
  • 10 g stainless steel knob weight
  • 50 g stainless steel knob weight
  • 100 g nickel plated brass knob weight
Dodatkowe informacje: Weights are supplied in a bag.