Drukuj
Kleszcze, tępe
Dostawca: HAMMACHER KARL
HWC134-12 HWC135-14 HWC136-16
232-2155EA 277 PLN
232-2155 232-1920 232-2152
Kleszcze, tępe
Pincety
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic