Bufor do solubilizacji ciał inkluzyjnych
Dostawca: G Biosciences
786-183
786-183HP
786-183EA
2510
PLN
786-183
786-183HP
Bufor do solubilizacji ciał inkluzyjnych
Bufory
Bufory biologiczne
The IBS™ buffer is specifically developed for solubilisation of inclusion bodies.
IBS-HP™ Buffer is for the solubilisation of inclusion bodies containing highly hydrophobic proteins.