Drukuj
Uszczelnienie dynamiczne do mieszadeł, PTFE
Dostawca: HWS LABORTECHNIK
3776145 3776229 3776170
HWSA3776145EA 3320 PLN
HWSA3776145 HWSA3776229 HWSA3776170
Uszczelnienie dynamiczne do mieszadeł, PTFE
Plomby Uszczelnienia mechaniczne
The new dynamic seal can be used under moderate pressure and vacuum according to security rules.
  • The extended guidance reduces vibrations for a longer lifetime