Drukuj
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, Unigloves®, Format
Dostawca: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
1003 1001 1002 1004 1005
UNIG1003EA 364 PLN
UNIG1003 UNIG1001 UNIG1002 UNIG1004 UNIG1005
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, Unigloves®, Format
Rękawice
Te oburęczne rękawice wykonane w 100% z syntetycznego nitrylu zapewniają ochronę chemiczną. Nadają się do użytku w środowiskach medycznych.
  • Niejałowe, bezpudrowe
  • Nie dodano pudru, nie zawiera białek
  • Zroszony mankiet ułatwia zakładanie
  • Mikroporowata dłoń dla lepszej przyczepności
  • Bez lateksu
Length: 240 mm
Thickness: 0,08 - 0,13 mm (cuff); 0,10 - 0,15 mm (palm); 0,10 - 0,17 mm (fingertip)
Colour: White
EN 374, EN 455; AQL 1,5
Certyfikaty: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374; Cat. III; AQL 1,5