Drukuj
Żywica do sprzęgania grup tiolowych do oczyszczania przeciwciał
Dostawca: G Biosciences
786-794 786-795 786-796 786-806
786-794EA 2340 PLN
786-794 786-795 786-796 786-806
Żywica do sprzęgania grup tiolowych do oczyszczania przeciwciał
Systemy oczyszczania białek Protein Purification Resins
This sulphhydryl coupling resin is designed for coupling of peptides and proteins to a solid 6% agarose support through free sulfhydryl groups (-SH). The iodoacetyl groups of the sulfhydryl coupling resin specifically react with free sulfhydryls to form covalent, permanent thioether bonds.
  • Simple and efficient coupling
  • Reduced steric hindrance ensures greater binding of protein