Drukuj
Wkładki do rękawic, HyFlex® 48-100 / 48-101
Dostawca: Ansell
48-100/10 48-100/11 48-100/6 48-100/7 48-100/8 48-100/9 48-101/10 48-101/11 48-101/6 48-101/7 48-101/8 48-101/9
ANSE48-100/10EA 182 PLN
ANSE48-100/10 ANSE48-100/11 ANSE48-100/6 ANSE48-100/7 ANSE48-100/8 ANSE48-100/9 ANSE48-101/10 ANSE48-101/11 ANSE48-101/6 ANSE48-101/7 ANSE48-101/8 ANSE48-101/9
Wkładki do rękawic, HyFlex® 48-100 / 48-101
Rękawice
These knitted nylon gloves with PU coated palm are designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance.
  • Optymalna ochrona dla lekkich zadań, wysoki poziom komfortu
  • Dobra swoboda ruchów do precyzyjnego przenoszenia małych przedmiotów
  • Elastyczna nylonowa wkładka zapewnia wyjątkowo dokładne dopasowanie
  • Doskonała alternatywa dla lekkich skórzanych rękawic
  • Dostępne w kolorze białym lub czarnym
Idealne do precyzyjnego przenoszenia małych przedmiotów w suchych lub lekko zaolejonych miejscach.
Colour: White
EN 388 (003X), Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (4131A); Kat. II