Drukuj
Bufory hybrydyzacyjne, wolne od formamidu, HYB-LINK™
Dostawca: G Biosciences
786-405 786-406
786-405EA 1820 PLN
786-405 786-406
Bufory hybrydyzacyjne, wolne od formamidu, HYB-LINK™
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do hybrydyzacji
Hyb-LINK™ is a high performance formamide-free hybridisation buffer solution for Northern, Southern and Dot Blots, which increases sensitivity of random-primer DNA probes.
  • Reliable and accurate hybridisation
  • Increased sensitivity
  • Compatible with both RNA and DNA Probes