tlenek wapnia, proszek, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
1410-05EA
1800
PLN
1410-05
1410-01
tlenek wapnia, proszek, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
tlenek wapnia
Powder. Lot analysis on label.
Formuła:
CaO Temp. Wrzenia: 2850 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2580 °C Gęstość: 3,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010911 Numer CAS: 1305-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9 Klasyfikacja Merck : 13,01691 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate | ≤ 1.0 % |
Loss on Ignition | ≤ 5.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.1 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.005 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.1 % |
Assay, For Information Only |