Drukuj
Rękawice uniwersalne, HyFlex® 11-801
Dostawca: Ansell
11-801/10 11-801/11 11-801/6 11-801/7 11-801/8 11-801/9
112-3715EA 291 PLN
112-3715 112-3716 112-3711 112-3712 112-3713 112-3714
Rękawice uniwersalne, HyFlex® 11-801
Rękawice
Wkładki do rękawic z dzianiny nylonowej z piankową powłoką z nitrylu są idealne do zastosowań suchych lub lekko zaolejonych, które wymagają lekkiej ochrony mechanicznej i wysokiego poziomu delikatnej obsługi.
  • Zastosowanie elastycznych materiałów elastycznych zapobiega ryzyku alergii na lateks
  • Nie zawiera silikonu: zmniejsza potencjalne zanieczyszczenie produktów
  • Antystatyczne zgodnie z EN 1149
  • Mankiety na nadgarstkach
  • Certyfikat Oeko-Tex®
Nadaje się do lekkich zastosowań montażowych, a także do zastosowań w logistyce i magazynowaniu.
Gauge: 15
Colour: Grey/black
EN 388 (3131); Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (3131A); Kat. II