Drukuj
Roztwory/spray czyszczące do płytek elektroforezy żelowej, GELPLATE-clean™
Dostawca: G Biosciences
786-140 786-140RF 786-140RF-II 786-140RF-I
786-140EA 669 PLN
786-140 786-140RF 786-140RF-II 786-140RF-I
Roztwory/spray czyszczące do płytek elektroforezy żelowej, GELPLATE-clean™
Środki czystości Środki odkażające
GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable for sequencing and protein electrophoresis gel plates.
  • Prevent poor electrophoretic band migration
  • Prevent band distortions
  • Prevent poor image development
Dodatkowe informacje: Supplied as 2 solutions in 2× 250 ml spray bottles. Refill solutions are available and are offered separately.