Drukuj
Weglan baru 99.0-101.0% (by acidimetry), powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0950-REA 84720 PLN
0950-R 0950-01 0950-07
Weglan baru 99.0-101.0% (by acidimetry), powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Weglan baru
Powder. Lot analysis on label.
Formuła: BaCO₃
Temp. topnienia: 1350 °C
Gęstość: 4,30 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003448
Numer CAS: 513-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-167-3
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00972
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.015%
Assay (BaCO₃) (by acidimetry) 99.0 - 101.0 %
Insoluble in Dilute HCl ≤ 0.015 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Water-Soluble Titrable Base, meq/g ≤ 0.0020
Oxidizing Substances (as NO₃) ≤ 0.005 %
Sulfide (S) ≤ 0.001 %
Calcium (Ca) ≤ 0.05 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Iron (Fe) ≤ 0.002 %
Potassium (K) ≤ 0.005 %
Sodium (Na) ≤ 0.010 %
Strontium (Sr) ≤ 0.7 %
Average Particle Diameter, µm (APD) ≤ 5
Specific Surface Area, m/g, For Information Only
Bulk Density (g/cc), For Information Only
Mesh (Wet Screen Analysis) - On U.S. No. 325 Sieve, For Information Only