Drukuj
azotan amonu 95,0, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
3436-06EA 0 PLN
3436-06 3436-20
azotan amonu 95,0, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 169
Gęstość: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00538
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 95.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 ppm
ACS - Assay (as NH₄NO₃) ≥ 95.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 2 ppm
ACS - Nitrite (NO₂) Passes Test
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 6.0
ACS - Phosphate (PO₄) ≤ 5 ppm
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.01 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %